AB3549P
Anti-Monocarboxylate Transporter 8 Antibody
Chemicon®, from rabbit
Sinônimo(s):
MCT8, X-linked PEST-containing Transporter
About This Item
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
forma do anticorpo
affinity purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
purificado por
affinity chromatography
reatividade de espécies
mouse
fabricante/nome comercial
Chemicon®
técnica(s)
ELISA: suitable
western blot: suitable
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... SLC16A2(6567)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Neuroscience
Ion Channels & Transporters
ELISA: 1:10,000-1:100,000 using 50-100 ng control peptide (Catalog number AG202) per well.
Optimal working dilutions must be determined by the end user.
Ligação
forma física
Armazenamento e estabilidade
Nota de análise
POSITIVE CONTROL: Liver or kidney extracts
Outras notas
Informações legais
Exoneração de responsabilidade
Not finding the right product?
Try our Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2