Documentos
AB3538P
Sigma-Aldrich
Anticorpo anti-transportador de monocarboxilato 1
Chemicon®, from rabbit
Sinônimo(s):
MCT1
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
forma do anticorpo
affinity purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
purificado por
affinity chromatography
reatividade de espécies
human
fabricante/nome comercial
Chemicon®
técnica(s)
ELISA: suitable
western blot: suitable
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... SLC16A1(6566)
Especificidade
Reconhece o transportador de monocarboxilato humano 1 (MCT1). O imunogênio não apresenta homologia de sequência significativa com MCT2-8.
Imunogênio
Uma sequência peptídica de 15 aminoácidos próxima ao terminal C do MCT1 humano (Gerhart et al. 1997; Knott et al. 1999; Takanaga et al. 1995; Carpenter et al. 1996; Koehler-Stec et al. 1998; Yoon et al. 1999; Halestrap & Price 1999).
Aplicação
Categoria de pesquisa
Neurociência
Este anticorpo anti-monocarboxilato transportador 1 é validado para uso em ELISA e WB para a detecção do monocarboxilato transportador 1.
Subcategoria de pesquisa
Canais e transportadores de íons&
Western blot: 1-5 μg/ml usando ECL.
ELISA: 1:10.000-1:100.000 usando 50-100 ng peptídeo controle por poço.
As diluições de trabalho ideais devem ser determinadas pelo usuário final.
forma física
Imunoglobulina purificada por afinidade. Líquida em PBS contendo BSA 0,1%.
Armazenamento e estabilidade
Mantenha a –20 °C em alíquotas não diluídas por até 6 meses a partir da data de recebimento. Evite ciclos repetidos de congelamento/descongelamento.
Outras notas
Concentração: Vide a concentração específica do lote no certificado de análise.
Informações legais
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Exoneração de responsabilidade
Exceto quando indicado em contrário no nosso catálogo ou em outros documentos da empresa que acompanham o(s) produto(s), os nossos produtos destinam-se somente para uso em pesquisa e não devem ser usados para qualquer outra finalidade, o que inclui, dentre outros, usos comerciais não autorizados, usos para diagnóstico in vitro, usos terapêuticos ex vivo ou in vivo, ou qualquer tipo de consumo ou aplicação em humanos ou animais.
Not finding the right product?  
Try our Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Visite a Biblioteca de Documentos
Expression of monocarboxylate transporters 1, 2, and 4 in human tumours and their association with CD147 and CD44.
Pinheiro, C; Reis, RM; Ricardo, S; Longatto-Filho, A; Schmitt, F; Baltazar, F
Journal of Biomedicine and Biotechnology null
Chun-Kai Huang et al.
Nature communications, 8, 14706-14706 (2017-03-11)
Adipocytes are the most abundant stromal partners in breast tissue. However, the crosstalk between breast cancer cells and adipocytes has been given less attention compared to cancer-associated fibroblasts. Here we find, through systematic screening, that primary mammary gland-derived adipocytes (MGDAs)
S-Nitrosation of monocarboxylate transporter 1: inhibition of pyruvate-fueled respiration and proliferation of breast cancer cells.
Diers, AR; Broniowska, KA; Chang, CF; Hill, RB; Hogg, N
Free radical biology & medicine null
Eduardo C A Silva et al.
Oncotarget, 9(29), 20386-20398 (2018-05-15)
Metabolic reprogramming is one of the hallmarks of cancer. The hyperglycolytic phenotype is often associated with the overexpression of metabolism-associated proteins, such as monocarboxylate transporters (MCTs). MCTs are little explored in germ cell tumors (GCTs), thus, the opportunity to understand
Julieta Afonso et al.
Cell cycle (Georgetown, Tex.), 15(3), 368-380 (2015-12-05)
Monocarboxylate transporters (MCTs) are vital for intracellular pH homeostasis by extruding lactate from highly glycolytic cells. These molecules are key players of the metabolic reprogramming of cancer cells, and evidence indicates a potential contribution in urothelial bladder cancer (UBC) aggressiveness