AB3375
Anti-NFκB p65 Antibody, phospho-specific (Ser276)
serum, Chemicon®
Sinônimo(s):
Anti-Anti-CMCU, Anti-Anti-NFKB3, Anti-Anti-p65
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
forma do anticorpo
serum
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
reatividade de espécies
human
fabricante/nome comercial
Chemicon®
técnica(s)
ELISA: suitable
western blot: suitable
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
phosphorylation (pSer276)
Informações sobre genes
human ... NFKB1(4790)
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Epigenetics & Nuclear Function
Transcription Factors
ELISA: 1:10,000-1:30,000
Optimal working dilutions must be determined by the end user.
forma física
Armazenamento e estabilidade
Informações legais
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1