Documentos Principais
AB3270
Sigma-Aldrich
Anti-K+-Cl- Cotransporter 4 Antibody
Chemicon®, from rabbit
Sinônimo(s):
KCC4
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
forma do anticorpo
affinity purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
purificado por
affinity chromatography
reatividade de espécies
human
fabricante/nome comercial
Chemicon®
técnica(s)
ELISA: suitable
western blot: suitable
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... SLC12A7(10723)
Especificidade
Recognizes K+ Cl- Cotransporter-4 (KCC4). The immunogen shows no significant sequence homology with other KCCs or CCC.
SPECIES REACTIVITIES: The immunogen sequence is 81% homologous with human KCC4. Reactivity with other species has not been confirmed.
Imunogênio
A 16 amino acid peptide within the cytoplasmic, N-terminus of mouse KCC4.
Aplicação
Anti-K+-Cl-Cotransporter 4 Antibody is an antibody against K+-Cl-Cotransporter 4 for use in ELISA & WB.
Western blot: 1-10 μg/mL using ECL.
Approximate size on reduced westerns is 120-140kDa; membrane preparations and proteinase inhibitors are strongly recommended. See protocol under Technical Service as www.chemicon.com.
ELISA: 1:10,000-1:100,000 using 50-100 ng control peptide per well.
Optimal working dilutions must be determined by the end user.
forma física
Affinity purified immunoglobulin. Liquid in 100 mM Tris, pH 7.5, containing 0.2% BSA and 0.05% sodium azide.
Outras notas
Concentration: Please refer to the Certificate of Analysis for the lot-specific concentration.
Informações legais
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2