AB3127
Anti-FLT-4 Antibody
Chemicon®, from rabbit
Sinônimo(s):
VEGF Receptor-3
About This Item
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
forma do anticorpo
affinity purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
purificado por
affinity chromatography
reatividade de espécies
mouse
fabricante/nome comercial
Chemicon®
técnica(s)
ELISA: suitable
western blot: suitable
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
mouse ... Flt4(14257)
Especificidade
SPECIES REACTIVITIES: The peptide sequence used is relatively conserved in rat (85%) and human (73%) Flt-4/VEGFR3. No significant sequence homology is seen with VEGFR1, VEGFR2, or other tyrosine kinases. Antibody crossreactivity in other species is not established.
Imunogênio
Aplicação
Signaling
Growth Factors & Receptors
ELISA: 1:10,000-1:100,000, using 50-100ng of control peptide/well.
Optimal working dilutions must be determined by end user.
forma física
Armazenamento e estabilidade
Outras notas
Informações legais
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2