AB3121
Anti-Angiopoietin-2 Antibody, NT
Chemicon®, from rabbit
Sinônimo(s):
Ang-2
About This Item
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
forma do anticorpo
affinity purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
purificado por
affinity chromatography
reatividade de espécies
mouse
fabricante/nome comercial
Chemicon®
técnica(s)
ELISA: suitable
western blot: suitable
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
mouse ... Angpt2(11601)
Especificidade
The immunogenic peptide sequence is 71% (15/21 aa) homologous with human Ang-2 and has no substantial homology with Ang-1. Antibody crossreactivity in other species is not established. The immunogen peptide is 85% conserved in porcine and 55% in chicken.
Imunogênio
Aplicação
Cell Structure
ECM Proteins
ELISA: 1:10,000-1:100,000 using 50-100 ng of control peptide per well.
Optimal working dilutions must be determined by end user.
forma física
Armazenamento e estabilidade
Outras notas
Informações legais
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2