AB2953
Anti-ATG3 Antibody
from rabbit, purified by affinity chromatography
Sinônimo(s):
ATG3 autophagy related 3 homolog (S. cerevisiae), APG3 autophagy 3-like (S. cerevisiae), autophagy-related protein 3, autophagy Apg3p/Aut1p-like, APG3 autophagy 3-like, Protein PC3-96
About This Item
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
purificado por
affinity chromatography
reatividade de espécies
human
técnica(s)
western blot: suitable
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... ATG3(64422)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Apoptosis & Cancer
Apoptosis - Additional
Qualidade
Western Blot Analysis: 0.1 µg/mL of this antibody detected ATG3 in 10 µg of HL-60 cell lysate.
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade
Nota de análise
HL-60 cell lysate
Outras notas
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1