AB2232
Anti-Atrial Natriuretic Polypetide Antibody, alpha
from rabbit
Sinônimo(s):
Atrial natriuretic peptide, natriuretic peptide precursor A, natriuretic peptide precursor A variant 2
About This Item
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
reatividade de espécies
rat, mouse, human
técnica(s)
western blot: suitable
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... NPPA(4878)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Immunohistochemistry:
1:50-1:500 on paraffin embedded tissue.
Optimum dilutions need to be determined by the end user.
Neuroscience
Neurotransmitters & Receptors
Qualidade
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade
Handling Recommendations: Prior to removing the cap, gently centrifuge the vial and gently mix the solution.
Nota de análise
Rat Heart
Outras notas
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1