Documentos Principais
AB1967
Sigma-Aldrich
Anti-Integrin αIIb Antibody, cytoplasmic domain
serum, Chemicon®
Sinônimo(s):
Glycoprotein IIb, CD41 Antigen
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
forma do anticorpo
serum
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
reatividade de espécies
human
fabricante/nome comercial
Chemicon®
técnica(s)
ELISA: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... ITGA2B(3674)
Especificidade
Human integrin alpha Iib
Imunogênio
Epitope: cytoplasmic domain
Synthetic peptide corresponding to the cytoplasmic domain of human integrin alphaIIb
conjugated to KLH. (a.a. 1020-1039, KVGFFKRNRPPLEEDDEEGE)
Aplicação
Anti-Integrin αIIb Antibody, cytoplasmic domain is an antibody against Integrin αIIb for use in ELISA & IP.
Immunoprecipitation
ELISA: Direct 1:500 with 5% milk in PBS or TBS at pH 7.4
Optimal working dilutions must be determined by the end user.
Research Category
Cell Structure
Research Sub Category
Integrins
forma física
Whole rabbit serum. Liquid containing no preservative.
Armazenamento e estabilidade
Maintain at -20ºC in undiluted aliquots for up to twelve months from date of receipt. Avoid
repeated freeze/thaw cycles.
Informações legais
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Exoneração de responsabilidade
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Visite a Biblioteca de Documentos
Mareike G Posner et al.
The Journal of biological chemistry, 291(6), 2764-2776 (2015-12-03)
Extracellular fibrinogen-binding protein (Efb) from Staphylococcus aureus inhibits platelet activation, although its mechanism of action has not been established. In this study, we discovered that the N-terminal region of Efb (Efb-N) promotes platelet binding of fibrinogen and that Efb-N binding