AB15664
Anti-NUDEL Antibody
serum, Chemicon®
Sinônimo(s):
NDEL1, NudE nuclear distribution gene E homolog (A. nidulans)-like 1
About This Item
fonte biológica
mouse
forma do anticorpo
serum
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
reatividade de espécies
rat
fabricante/nome comercial
Chemicon®
técnica(s)
western blot: suitable
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
rat ... Ndel1(170845)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Neuroscience
Developmental Neuroscience
Qualidade
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade
Nota de análise
brain lysate
Informações legais
Exoneração de responsabilidade
Not finding the right product?
Try our Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1