Documentos Principais
AB15624
Sigma-Aldrich
Anti-Tbx1 Antibody
Chemicon®, from rabbit
Sinônimo(s):
T-box 1
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
reatividade de espécies
human
fabricante/nome comercial
Chemicon®
técnica(s)
western blot: suitable
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Descrição geral
The T-box 1 protein appears to be necessary for the normal development of large arteries that carry blood out of the heart, muscles and bones of the face and neck, and glands such as the thymus and parathyroid. Although the T-box 1 protein acts as a transcription factor, it is not yet known which genes are regulated by the protein.
Especificidade
Other species have not been tested. The immunogen sequence has 76% homology with mouse.
Tbx1 (T-box 1).
Imunogênio
Synthetic peptide from human Tbx1.
Aplicação
Anti-Tbx1 Antibody is a Rabbit Polyclonal Antibody for detection of Tbx1 also known as T-box 1 & has been validated in WB.
forma física
Format: Purified
Informações legais
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2