AB15467P
Anti-ARG3.1 Antibody
Chemicon®, from rabbit
Sinônimo(s):
Growth factor ARC, Activity regulated cytoskeleton
About This Item
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
reatividade de espécies
rat
fabricante/nome comercial
Chemicon®
técnica(s)
immunohistochemistry: suitable
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... NOL3(8996)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Optimal working dilutions must be determined by end user.
Neuroscience
Neuronal & Glial Markers
Synapse & Synaptic Biology
forma física
Armazenamento e estabilidade