AB1528
Anti-Nerve Growth Factor-β Antibody
serum, Chemicon®
Sinônimo(s):
NGFbeta
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
sheep
Nível de qualidade
forma do anticorpo
serum
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
reatividade de espécies
rat, human, chicken, mouse
não deve reagir com
bovine
fabricante/nome comercial
Chemicon®
técnica(s)
ELISA: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... NGF(4803)
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Immunoblotting at 1:500-1:5,000.
ELISA at 1:500-1:5,000.
Inhibition of biological activity in vitro at 1:10-1:50.
BIOLOGICAL ACTIVITY: Neutralizes NGF, but not other neurotrophins.
Use neat for in vivo animal studies (5-10 μL/g body weight).
Optimal working dilutions must be determined by end user.
Neuroscience
Neurochemistry & Neurotrophins
forma física
Armazenamento e estabilidade
Informações legais
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1