Documentos Principais
AB15171
Sigma-Aldrich
Anti-Plasticity Related Gene 3 Antibody
Chemicon®, from rabbit
Sinônimo(s):
PRG-3
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
purificado por
affinity chromatography
reatividade de espécies
mouse
reatividade da espécie (prevista por homologia)
rat (immunogen homology), human (immunogen homology)
fabricante/nome comercial
Chemicon®
técnica(s)
western blot: suitable
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Descrição geral
The previously assigned protein identifier Q5VX23 has been merged into Q8TBJ4. Full details can be found on the UniProt database.
Especificidade
Plasticity related gene 3 (PRG-3). By Western blot the antibody recognizes a band at ~35 kDa in mouse brain lysate. An additional band at ~77 kDa may be seen depending on sample and antibody concentration used.
Imunogênio
Synthetic peptide from human/rat/mouse PRG-3.
Aplicação
Plasticity Related Gene 3 is an antibody targeting the Plasticity Related Gene 3 protein, validated for use in WB.
Informações legais
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2