Documentos Principais
AB15169
Sigma-Aldrich
Anti-Plasticity related gene 1 (PRG-1) Antibody
Chemicon®, from rabbit
Sinônimo(s):
PRG-1
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
forma do anticorpo
affinity purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
purificado por
affinity chromatography
reatividade de espécies
mouse
reatividade da espécie (prevista por homologia)
human (immunogen homology), rat (immunogen homology)
fabricante/nome comercial
Chemicon®
técnica(s)
western blot: suitable
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... LPPR4(9890)
Especificidade
Other species have not been tested.
Plasticity related gene 1 (PRG-1). By Western blot the antibody recognizes a band at ~83 kDa in mouse testes extract.
Imunogênio
Synthetic peptide from human/rat/mouse PRG-1.
Aplicação
Research Category
Neuroscience
Research Sub Category
Growth Cones & Axon Guidance
Neuroregenerative Medicine
This Anti-Plasticity related gene 1 (PRG-1) Antibody is validated for use in WB for the detection of Plasticity related gene 1 (PRG-1).
forma física
ImmunoAffinity Purified
Liquid in PBS containing 0.1% sodium azide.
Armazenamento e estabilidade
Maintain at 2-8°C in undiluted aliquots for up to 6 months after date of receipt.
Informações legais
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Exoneração de responsabilidade
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2