Documentos
AB15157
Sigma-Aldrich
Anti-Ghrelin Antibody, active & proform
serum, Chemicon®
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
fonte biológica
rabbit
forma do anticorpo
serum
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
reatividade de espécies
mouse
fabricante/nome comercial
Chemicon®
técnica(s)
western blot: suitable
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
mouse ... Ghrl(58991)
Especificidade
Ghrelin, active & proform. By Western blot the antibody recognizes a band at ~13 kDa using mouse stomach lysate. The band is completed abolished after incubating the antibody with the immunogen peptide.
Aplicação
Research Category
Neuroscience
Research Sub Category
CNS Control of Metabolism
This Anti-Ghrelin Antibody, active & proform is validated for use in WB for the detection of Ghrelin.
Western blot: 1:5,000-1:10,000 on extracts from mouse stomach.
Optimal working dilutions must be determined by the end user.
forma física
Liquid.
Serum
Armazenamento e estabilidade
Maintain at -20°C in undiluted aliquots for up to 12 months after date of receipt. Avoid repeated freeze/thaw cycles.
Informações legais
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Exoneração de responsabilidade
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1