AB15138
Anti-Nogo Receptor Antibody
from rabbit
Sinônimo(s):
Reticulon-4 receptor, Nogo receptor, NgR, Nogo-66 receptor, Nogor, Rtn4r
About This Item
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
reatividade de espécies
mouse, human, rat
técnica(s)
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
mouse ... Rtn4R(65079)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Immunohistochemistry: Working dilutions of 1:50-1:500 in rat brain and spinal cord (paraffin embedded)
Neuroscience
Growth Cones & Axon Guidance
Qualidade
Lot Specific Tested Application 1: Western Blot
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade
Nota de análise
Mouse cerebellum lysate
Outras notas
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2