AB10305
Anti-FXR-B Antibody
serum, Chemicon®
Sinônimo(s):
Bile acid receptor, Farnesoid X-activated receptor, Farnesol receptor HRR-1, Nuclear receptor subfamily 1 group H member 4, Retinoid X receptor-interacting protein 14, RXR-interacting protein 14
About This Item
fonte biológica
rabbit
forma do anticorpo
serum
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
reatividade de espécies
human
fabricante/nome comercial
Chemicon®
técnica(s)
western blot: suitable
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... NR1H4(9971)
Descrição geral
Imunogênio
Aplicação
Western Blotting: 1:5,000
Epigenetics & Nuclear Function
Transcription Factors
Qualidade
Western Blotting Analysis: A 1:5,000 dilution of this rabbit polyclonal antiserum detected recombinant human FXR-B.
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade
Informações legais
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1