Documentos
AB10080
Sigma-Aldrich
Anti-CYP450 Antibody, clone 2E1
serum, Chemicon®
Sinônimo(s):
cytochrome P450
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
forma do anticorpo
serum
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
reatividade de espécies
human
embalagem
antibody small pack of 25 μL
fabricante/nome comercial
Chemicon®
técnica(s)
western blot: suitable
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
ambient
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... CYP2A13(1553)
Imunogênio
Recombinant CYP450 2E1
Aplicação
Anti-CYP450 Antibody, clone 2E1 is an antibody against CYP450 for use in WB.
Research Category
Metabolism
Research Sub Category
Enzymes & Biochemistry
Qualidade
Routinely evaluated by immunoblot.
Descrição-alvo
57 kDa
forma física
Raw Rabbit Serum with 0.1% Sodium Azide
Armazenamento e estabilidade
1 year at 2-8°C from date of shipment
Outras notas
Please refer to lot specific datasheet.
Informações legais
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany