Key Documents
9Q071W
Sigma-Aldrich
Anti-S. Paratyphi Antibody, clone 1
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
forma do anticorpo
affinity purified immunoglobulin
clone
clone 1
monoclonal
purificado por
affinity chromatography
reatividade de espécies
mouse, all
concentração
(Please refer to lot specific datasheet.)
técnica(s)
ELISA: suitable
immunodiffusion: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG3
Descrição geral
S. paratyphi lysate
Especificidade
Specific for S. paratyphi
Aplicação
Recommended pair for double antibody immunoassay: Coating: MABX8742; Labeling: MABX8741
forma física
10 mM Tris-HCl, pH 8.0, 0.05% NaN3
Armazenamento e estabilidade
2-8°C. For long-term storage, freeze at -20°C.