9Q071O
Anti-Chlamydia LPS MAb Antibody, clone 3
About This Item
forma do anticorpo
affinity purified immunoglobulin
clone
clone 1
monoclonal
purificado por
affinity chromatography
reatividade de espécies
all, mouse
concentração
(Please refer to lot specific datasheet.)
técnica(s)
ELISA: suitable
immunodiffusion: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG1
Descrição geral
Especificidade
Aplicação
forma física
Armazenamento e estabilidade
Exoneração de responsabilidade
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2