Documentos Principais
96100025
Millipore
Vantage L Adjuster Cartridge Housing Kit
About This Item
Código UNSPSC:
23151816
eCl@ss:
32011301
Materiais
glass filled polypropylene surface (exterior)
Nível de qualidade
fabricante/nome comercial
Vantage
técnica(s)
protein purification: suitable
Diâmetro
2.2 cm (0.9 in.)