Documentos Principais
8800-OP
Millipore
TBE Buffer
OmniPur® Grade, 5X Liquid Concentrate
About This Item
Código UNSPSC:
41105319
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Nível de qualidade
Formulário
liquid
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
cor
clear colorless
Condições de expedição
ambient
Descrição geral
Each liter of concentrate makes 5L of 1X TBE. Molecular biology grade.
Specifications:
Conductivity 20%/H2O @ 25°C: 1065 µmho max
DNase: None detected
pH (20%, water): at 25°C: 8.2-8.4
pH of solution at 25°C: report
Protease: None detected
RNase: None detected
Titration Total in 5X Tris + Boric acid + EDTA: 0.875-0.965 M
Intended for laboratory and manufacturing use only. Not for drug, food, or household use.
Informações legais
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
OMNIPUR is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogramas
Health hazard
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Repr. 1B
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2