Documentos Principais
8.56177
Sigma-Aldrich
H-Lys(Boc)-HMPB NovaPEG resin
Novabiochem®
About This Item
Código UNSPSC:
12352209
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Nível de qualidade
linha de produto
NovaPEG
Novabiochem®
Formulário
beads
adequação da reação
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
fabricante/nome comercial
Novabiochem®
aplicação(ões)
peptide synthesis
temperatura de armazenamento
2-8°C
Descrição geral
The product number for this product was previously 04-12-2223.
To obtain a certificate of analysis (CoA) of a lot that begins with the letter “A”, please select the option in the right hand menu “Request a COA for Lot#s starting with A”.
Ligação
Replaces: 04-12-2223
Nota de análise
Color (visual): white to yellow to beige
Appearance of substance (visual): beads
Loading (determined from the substitution of the Fmoc-Leu loaded resin): 0.30 - 0.80 mmol/g
Swelling Volume (in DMF): lot specific result
Identity (of the substitution): passes test
Informações legais
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1