Documentos Principais
8.56163
Sigma-Aldrich
Fmoc-D-Trp(Boc)-Wang resin (100-200 mesh)
Novabiochem®
About This Item
Código UNSPSC:
12352209
NACRES:
NA.22
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Nível de qualidade
linha de produto
Novabiochem®
Formulário
solid
adequação da reação
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
fabricante/nome comercial
Novabiochem®
aplicação(ões)
peptide synthesis
grupo funcional
Boc
Fmoc
temperatura de armazenamento
2-30°C
Descrição geral
Pre-loaded resin for synthesis of peptide acids containing a C-terminal D-tryptophan amino-acid residue by Fmoc SPPS.
Associated Protocols and Technical Articles
Cleavage and Deprotection Protocols for Fmoc SPPS
Ligação
Replaces: 04-13-2026
Informações legais
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1