Documentos Principais
8.56079
Sigma-Aldrich
H-Phe-Sulfamylbutyryl NovaSyn® TG resin
Novabiochem®
About This Item
Código UNSPSC:
12352209
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Nível de qualidade
linha de produto
NovaSyn® TG
Novabiochem®
Formulário
beads
adequação da reação
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
fabricante/nome comercial
Novabiochem®
aplicação(ões)
peptide synthesis
temperatura de armazenamento
2-8°C
Descrição geral
Pre-loaded safety-catch resin for synthesis of C-terminally modified phenylalanine peptides by Fmoc SPPS. Linker is activated to cleavage by nucleophiles by methylation using TMS-diazomethane.
Associated Protocols and Technical Articles
Cleavage and Deprotection Protocols for Fmoc SPPS
Ligação
Replaces: 04-12-3731
Nota de análise
Color (visual): white to yellow to beige
Appearance of substance (visual): beads
Loading (determined from the substitution of the Fmoc-Leu loaded resin): 0.18 - 0.25 mmol/g
Swelling Volume (in DMF): lot specific result
Identity (of the substitution): passes test
Base resin is amino PEG-PS-polymer (90µm)
Informações legais
NOVASYN is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1