Documentos Principais
8.55155
Sigma-Aldrich
NovaSyn TGXV R resin
Novabiochem®
About This Item
Código UNSPSC:
13111023
NACRES:
NA.22
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Nível de qualidade
linha de produto
NovaSyn® TG
Novabiochem®
Formulário
powder
adequação da reação
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
fabricante/nome comercial
Novabiochem®
aplicação(ões)
peptide synthesis
grupo funcional
amine
temperatura de armazenamento
2-8°C
Descrição geral
High-swell version NovaSyn TGR resin (855009) that is designed to have similar properties for Chemmatrix resin. This resin should prove useful for the synthesis of long and aggregated peptides.
Associated Protocols and Technical Articles
Protocols for Loading of Peptide Synthesis Resins
Informações legais
NOVASYN is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Visite a Biblioteca de Documentos
Artigos
Novabiochem® offers a wide range of linkers and derivatized resins for Fmoc solid-phase peptide synthesis with specialized protocols.
Protocolos
Review various resins like Merrifield, trityl-based, and hydroxymethyl-functionalized for peptide immobilization for diverse applications.