Documentos Principais
8.55119
Sigma-Aldrich
Rink Amide resin HL (100-200 mesh)
Novabiochem®
Sinônimo(s):
4-(2Æ,4Æ-Dimethoxyphenyl-Fmoc-aminomethyl)-phenoxy resin (100-200 mesh)
About This Item
Código UNSPSC:
12352111
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
linha de produto
Novabiochem®
Formulário
beads
adequação da reação
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
fabricante/nome comercial
Novabiochem®
aplicação(ões)
peptide synthesis
grupo funcional
amine
temperatura de armazenamento
2-30°C
Descrição geral
A special high load version of Rink Amide resin.
Associated Protocols and Technical Articles
Protocols for Loading of Peptide Synthesis Resins
Ligação
Replaces: 01-64-0464
Nota de análise
Color (visual): white to yellow to beige
Appearance of substance (visual): beads
Loading (Photometric determination of the Fmoc-chromophore liberated upon treatment with DBU/DMF): 0.70 - 1.00 mmol/g
Swelling Volume (in DMF): lot specific result
Swelling Volume (in CH₂Cl₂): lot specific result
Total swelling volume acc. Houben Weyl (in CH2Cl2): ≥ 4.5 ml/g
Total swelling volume acc. Houben Weyl (in DMF): ≥ 4.5 ml/g
The polymer matrix is copoly (styrene-1% DVB), 100 - 200 mesh
Informações legais
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1