Documentos Principais
8.45055
Sigma-Aldrich
Pyrrole
Sinônimo(s):
Pyrrole
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C4H5N
Número CAS:
Peso molecular:
67.09
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352005
pressão de vapor
8.7 hPa ( 20 °C)
Nível de qualidade
Ensaio
≥97.0% (GC)
Formulário
liquid
temperatura de autoignição
550 °C
potência
137 mg/kg LD50, oral (Rat)
Lim. expl.
3.10-14.8 % (v/v)
pH
>6 (20 °C, 10 g/L in H2O)
p.e.
130-131 °C/1013 hPa
pf
-24 °C
temperatura de transição
flash point 39 °C
densidade
0.97 g/cm3 at 20 °C
temperatura de armazenamento
2-8°C
InChI
1S/C4H5N/c1-2-4-5-3-1/h1-5H
chave InChI
KAESVJOAVNADME-UHFFFAOYSA-N
Nota de análise
Colour (visual): yellow
Appearance of substance (visual): liquid
Assay (GC, area%): ≥ 97.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.967 - 0.971
Identity (IR): passes test