Documentos Principais
8.45036
Sigma-Aldrich
Diisopropyl amine
Msynthplus
Sinônimo(s):
Diisopropyl amine
About This Item
Fórmula linear:
(CH3)2CHNHCH(CH3)2
Número CAS:
Peso molecular:
101.19
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352116
Número do índice EC:
203-558-5
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
pressão de vapor
93.33 hPa ( 20 °C)
Ensaio
≥99% (GC)
Formulário
liquid
temperatura de autoignição
295 °C
potência
420 mg/kg LD50, oral (Rat)
2900 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
Lim. expl.
1.1-7.1 % (v/v)
pH
11.8 (20 °C, 6 g/L in H2O)
p.e.
83-84 °C/1013 hPa
pf
-70 °C
temperatura de transição
flash point -13.45 °C (DIN 51755 Part 1)
densidade
0.72 g/cm3 at 20 °C
temperatura de armazenamento
2-30°C
InChI
1S/C6H15N/c1-5(2)7-6(3)4/h5-7H,1-4H3
chave InChI
UAOMVDZJSHZZME-UHFFFAOYSA-N
Nota de análise
Appearance of substance (visual): clear
Colour number (Hazen): ≤ 20
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.715 - 0.716
Water (K. F.): ≤ 0.30 %
Identity (IR): passes test
The analysis of residual solvents is not possible due to the physicochemical properties of the material.
Informações legais
MSYNTH is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany