Documentos Principais
8.45008
Sigma-Aldrich
Selenium dioxide
(sublimed) Msynthplus
Sinônimo(s):
Selenium dioxide, Selenious anhydride, Selenium(IV) oxide
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
O2Se
Número CAS:
Peso molecular:
110.96
Código UNSPSC:
12352303
Número do índice EC:
231-194-7
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
pressão de vapor
<1 Pa ( 20 °C)
Formulário
powder
potência
68.1 mg/kg LD50, oral (Rat)
adequação da reação
reagent type: oxidant
pH
2 (20 °C, 10 g/L in H2O)
pf
340 °C
solubilidade
1353 g/L
densidade
3.95 g/cm3 at 20 °C
temperatura de armazenamento
2-30°C
InChI
1S/O2Se/c1-3-2
chave InChI
JPJALAQPGMAKDF-UHFFFAOYSA-N
Nota de análise
Colour (visual): white
Appearance of substance (visual): powder
Assay (iodometric): ≥ 98.0 %
Te (Tellur) (ICP MS): lot specific result
Informações legais
MSYNTH is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - STOT RE 2
Código de classe de armazenamento
6.1D - Non-combustible, acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2