Documentos Principais
8.43816
Sigma-Aldrich
Hydrazinium dichloride
for synthesis
Sinônimo(s):
Hydrazinium dichloride
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
H4N2 · 2HCl
Número CAS:
Peso molecular:
104.97
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352301
Número do índice EC:
226-283-2
NACRES:
NA.22
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
grau
for synthesis
Nível de qualidade
potência
129 mg/kg LD50, oral (Rat)
91 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
pH
0.5 (20 °C, 50 g/L in H2O)
pf
198 °C (decomposition)
solubilidade
2700 g/L
densidade
1.42 g/cm3 at 20 °C
densidade volumétrica
770 kg/m3
temperatura de armazenamento
2-30°C
cadeia de caracteres SMILES
Cl.NN
InChI
1S/ClH.H4N2/c;1-2/h1H;1-2H2
chave InChI
BIVUUOPIAYRCAP-UHFFFAOYSA-N
Nota de análise
Assay (argentometric): ≥ 97.0 %
Identity (IR): passes test
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B - Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3