Documentos Principais
8.43805
Sigma-Aldrich
Triisooctylamine
for synthesis
Sinônimo(s):
Triisooctylamine
About This Item
Fórmula linear:
(C8H17)3N
Número CAS:
Peso molecular:
353.67
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352116
Número do índice EC:
247-092-0
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Ensaio
≥95.0% (acidimetric)
Formulário
liquid
p.e.
>204 °C
temperatura de transição
flash point 110 °C (DIN 51758)
densidade
0.800 g/cm3 at 20 °C
temperatura de armazenamento
2-30°C
InChI
1S/C24H51N/c1-22(2)16-10-7-13-19-25(20-14-8-11-17-23(3)4)21-15-9-12-18-24(5)6/h22-24H,7-21H2,1-6H3
chave InChI
YKGBNAGNNUEZQC-UHFFFAOYSA-N
Nota de análise
Assay (acidimetric): ≥ 95.0 %
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.814 - 0.818
Identity (IR): passes test
Pictogramas
Exclamation markEnvironment
Palavra indicadora
Warning
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2