8.43803
2-Methoxy-4-vinylphenol
for synthesis
Sinônimo(s):
2-Methoxy-4-vinylphenol
About This Item
Nível de qualidade
Ensaio
≥96.0% (GC)
p.e.
224 °C/1013 hPa
pf
9-10 °C
densidade
1.11 g/cm3 at 14 °C
temperatura de armazenamento
2-30°C
cadeia de caracteres SMILES
O(C)c1c(ccc(c1)C=C)O
InChI
1S/C9H10O2/c1-3-7-4-5-8(10)9(6-7)11-2/h3-6,10H,1H2,2H3
chave InChI
YOMSJEATGXXYPX-UHFFFAOYSA-N
Nota de análise
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.106 - 1.110
Identity (IR): passes test
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
235.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
113 °C - closed cup