Documentos
8.43487
Sigma-Aldrich
Manganese(II)acetate tetrahydrate
for synthesis
Sinônimo(s):
Manganese(II)acetate tetrahydrate
About This Item
Fórmula linear:
(CH3COO)2Mn · 4H2O
Número CAS:
Peso molecular:
245.09
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
Número do índice EC:
211-334-3
NACRES:
NA.22
pressão de vapor
<1 hPa ( 25 °C)
Nível de qualidade
forma
solid
potência
3730 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
7.0 (20 °C, 50 g/L in H2O)
pf
80 °C
solubilidade
233 g/L
densidade
1.58 g/cm3 at 25 °C
densidade volumétrica
700 kg/m3
temperatura de armazenamento
2-30°C
InChI
1S/2C2H4O2.Mn.4H2O/c2*1-2(3)4;;;;;/h2*1H3,(H,3,4);;4*1H2/q;;+2;;;;/p-2
chave InChI
CESXSDZNZGSWSP-UHFFFAOYSA-L
Categorias relacionadas
Nota de análise
Assay (complexometric): ≥ 99.0 %
Identity (IR): passes test
Pictogramas
Health hazard
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 3 - STOT RE 2 Inhalation
Órgãos-alvo
Brain
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2