Key Documents
8.43410
Sigma-Aldrich
Triethyl phosphonoformate
≥97%
Sinônimo(s):
Triethyl phosphonoformate
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C7H15O5P
Número CAS:
Peso molecular:
210.16
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352108
Número do índice EC:
216-016-8
Nível de qualidade
Ensaio
≥97%
temperatura de armazenamento
2-30°C
InChI
1S/C7H15O5P/c1-4-10-7(8)13(9,11-5-2)12-6-3/h4-6H2,1-3H3
chave InChI
NOJFJZZMRDSOLM-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
for synthesis
Nota de análise
Assay (GC, area%): ≥ 97.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.121 - 1.125
Identity (IR): passes test
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3