Documentos Principais
8340-OP
Millipore
SSC Buffer
OmniPur® Grade, 20X, Premixed Powder
About This Item
Código UNSPSC:
41105319
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Nível de qualidade
Formulário
fine powder (free-flowing)
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
cor
white
Condições de expedição
ambient
Descrição geral
Each pouch makes 1 L of 20X SSC buffer (1X =0.150 M Sodium Chloride, 0.015 M Sodium Citrate). Molecular biology grade.
Specifications:
Chloride content (1%, water): 110-120 meq/L
DNase: None detected
pH (1%, water) at 25°C: 7.85-8.15
Protease: None detected
RNase: None detected
Solubility (1.0%, water): To pass test
Intended for laboratory and manufacturing use only. Not for drug, food, or household use.
Informações legais
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
OMNIPUR is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1