Documentos
8.22102
Sigma-Aldrich
Miristato de isopropila
for synthesis
Sinônimo(s):
Miristato de isopropila, Éster isopropílico de ácido tetradecanoico, Éster isopropílico de ácido mirístico
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C17H34O2
Número CAS:
Peso molecular:
270.45
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352108
Número do índice EC:
203-751-4
NACRES:
NA.22
pressão de vapor
<1 hPa ( 20 °C)
Nível de qualidade
Ensaio
≥98.0% (GC)
forma
liquid
temperatura de autoignição
>300 °C
potência
>10000 mg/kg LD50, oral (Rat)
>5000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
pb
140 °C/3 hPa
temperatura de transição
flash point >150 °C
solubilidade
<0.05 mg/L
densidade
0.85 g/cm3 at 20 °C
temperatura de armazenamento
2-30°C
InChI
1S/C17H34O2/c1-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-17(18)19-16(2)3/h16H,4-15H2,1-3H3
chave InChI
AXISYYRBXTVTFY-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
  • Formulação de nanoemulsão: Um estudo sobre a formulação de nanoemulsões de celastrol usando miristato de isopropila e óleo de coco virgem para melhorar os sistemas de fornecimento de medicamentos (Abdullah et al., 2022).
  • Abordagens de síntese ecológica: Exame dos métodos de síntese ecológica para a produção de miristato de isopropila em meios de fase única inovadores, contribuindo para processos químicos sustentáveis (Vadgama et al., 2015).
  • Aprimoramento do fornecimento transdérmico de medicamentos: Investigação dos efeitos do miristato de isopropila como um potenciador da penetração na pele para melhorar o fornecimento de ingredientes farmacêuticos ativos (Zhao et al., 2016).
Nota de análise
Teor (GC, % de área): ≥ 98,0% (a/a)
Densidade (d 20 °C/ 4 °C): 0,853-0,854
Identidade (IV): passa no teste
Devido ao seu intervalo específico de fusão, o produto pode ser sólido, líquido, um produto fundido solidificado ou produto fundido super resfriado.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
awg
Ponto de fulgor (°F)
302.0 °F
Ponto de fulgor (°C)
> 150 °C