Documentos Principais
8.22010
Sigma-Aldrich
1-Decen
for synthesis
Sinônimo(s):
1-Decen, 1-Decylene
About This Item
Fórmula linear:
CH3(CH2)7CH=CH2
Número CAS:
Peso molecular:
140.27
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352002
Número do índice EC:
212-819-2
pressão de vapor
1.4 hPa ( 20 °C)
Nível de qualidade
temperatura de autoignição
210 °C
potência
>10000 mg/kg LD50, oral (Rat)
>10000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
Lim. expl.
0.7-5.9 % (v/v)
índice de refração
n20/589 1.4214
kinematic viscosity
1.1 cSt(20 °C)
pb
170.5 °C/1013 hPa
pf
-66 °C
temperatura de transição
flash point 49 °C
densidade
0.74 g/cm3 at 20 °C
InChI
1S/C10H20/c1-3-5-7-9-10-8-6-4-2/h3H,1,4-10H2,2H3
chave InChI
AFFLGGQVNFXPEV-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 3
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
111.2 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
44.0 °C - closed cup