Documentos Principais
8.21987
Sigma-Aldrich
Chloroethane
for synthesis
Sinônimo(s):
Chloroethane
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
64.51
Número MDL:
Código UNSPSC:
12142100
Número do índice EC:
200-830-5
pressão de vapor
1342 hPa ( 20 °C)
Formulário
gas
temperatura de autoignição
510 °C
Lim. expl.
3.6-14.8 % (v/v)
p.e.
12 °C/1013 hPa
pf
-142 °C
temperatura de transição
flash point -43 °C
solubilidade
5.8 g/L (slow decomposition)
densidade
0.92 g/cm3 at 6 °C
cadeia de caracteres SMILES
ClCC
InChI
1S/C2H5Cl/c1-2-3/h2H2,1H3
chave InChI
HRYZWHHZPQKTII-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
for synthesis
Aplicação
Chloroethane for synthesis. CAS 75-00-3, molar mass 64.51 g/mol.
Nota de análise
Assay (GC, area%)≥ 99.0 % (a/a)
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Flam. Gas 1 - Press. Gas Liquefied gas
Código de classe de armazenamento
2A - Gases
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°C)
-50.0 °C - closed cup