Documentos Principais
8.21958
Sigma-Aldrich
Propyl benzoate
for synthesis
Sinônimo(s):
Propyl benzoate, Benzoic acid propyl ester
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C10H12O2
Número CAS:
Peso molecular:
164.20
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352108
Número do índice EC:
219-020-8
NACRES:
NA.22
Formulário:
liquid
Ensaio:
≥98.0% (GC)
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
pressão de vapor
0.181 hPa ( 25 °C)
Nível de qualidade
Ensaio
≥98.0% (GC)
Formulário
liquid
p.e.
231 °C/1013 hPa
pf
-52 °C
temperatura de transição
flash point >100 °C
densidade
1.02 g/cm3 at 20 °C
temperatura de armazenamento
2-30°C
cadeia de caracteres SMILES
O(CCC)C(=O)c1ccccc1
InChI
1S/C10H12O2/c1-2-8-12-10(11)9-6-4-3-5-7-9/h3-7H,2,8H2,1H3
chave InChI
UDEWPOVQBGFNGE-UHFFFAOYSA-N
Nota de análise
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.023 - 1.025
Identity (IR): passes test
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
212.0 °F
Ponto de fulgor (°C)
> 100 °C