Documentos
8.21723
Sigma-Aldrich
1-Chloroanthraquinone
for synthesis
Sinônimo(s):
1-Chloroanthraquinone
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C14H7ClO2
Número CAS:
Peso molecular:
242.66
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352115
Número do índice EC:
201-421-4
Nível de qualidade
Ensaio
≥98.0% (HPLC)
forma
powder
potência
15100 mg/kg LD50, oral (Rat)
pf
158-161 °C
temperatura de armazenamento
2-30°C
InChI
1S/C14H7ClO2/c15-11-7-3-6-10-12(11)14(17)9-5-2-1-4-8(9)13(10)16/h1-7H
chave InChI
BOCJQSFSGAZAPQ-UHFFFAOYSA-N
Nota de análise
Assay (HPLC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 158 °C
Melting range (upper value): ≤ 161 °C
Identity (IR): passes test
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3