Documentos Principais
8.21243
Sigma-Aldrich
4′-Methylacetophenone
for synthesis
Sinônimo(s):
4′-Methylacetophenone, Methyl p-tolyl ketone
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C9H10O
Número CAS:
Peso molecular:
134.18
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352115
Número do índice EC:
204-514-8
NACRES:
NA.22
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
pressão de vapor
0.52 hPa ( 25 °C)
Nível de qualidade
Ensaio
≥95.0% (GC)
Formulário
liquid
potência
1400 mg/kg LD50, oral (Rat)
>2000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
Lim. expl.
1.00 % (v/v)
temperatura de transição
flash point 93 °C
densidade
1.00 g/cm3 at 20 °C
temperatura de armazenamento
2-30°C
cadeia de caracteres SMILES
O=C(C)c1ccc(cc1)C
InChI
1S/C9H10O/c1-7-3-5-9(6-4-7)8(2)10/h3-6H,1-2H3
chave InChI
GNKZMNRKLCTJAY-UHFFFAOYSA-N
Nota de análise
Assay (GC, area%): ≥ 95.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.004 - 1.005
Identity (IR): passes test
Due to its specific melting range the product may be solid, liquid, a solidified melt or a supercooled melt.
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
179.6 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
82 °C - closed cup