Documentos Principais
8.21029
Sigma-Aldrich
Phthaloyl dichloride
for synthesis
Sinônimo(s):
Phthaloyl dichloride, Phthalic acid dichloride
About This Item
Fórmula linear:
C6H4-1,2-(COCl)2
Número CAS:
Peso molecular:
203.02
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352106
Número do índice EC:
201-869-0
NACRES:
NA.22
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Nível de qualidade
Formulário
liquid
pf
16 °C
temperatura de transição
flash point >110 °C
densidade
1.41 g/cm3 at 20 °C
temperatura de armazenamento
2-30°C
cadeia de caracteres SMILES
ClC(=O)c1c(cccc1)C(=O)Cl
InChI
1S/C8H4Cl2O2/c9-7(11)5-3-1-2-4-6(5)8(10)12/h1-4H
chave InChI
FYXKZNLBZKRYSS-UHFFFAOYSA-N
Nota de análise
Assay (argentometric): ≥ 95.0 %
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.402 - 1.408
Identity (IR): passes test
Due to its specific melting range the product may be solid, liquid, a solidified melt or a supercooled melt.
Pictogramas
Corrosion
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
235.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
113 °C - closed cup