Documentos Principais
8.20964
Sigma-Aldrich
Di-n-amyl ether
(stabilised ) for synthesis
Sinônimo(s):
Di-n-amyl ether, n-Pentyl ether, Amyl ether, Dipentyl ether
About This Item
Fórmula linear:
(CH3CH2CH2CH2CH2)2O
Número CAS:
Peso molecular:
158.28
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352112
Número do índice EC:
211-756-8
NACRES:
NA.22
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
grau
for synthesis
synthesis grade
Nível de qualidade
pressão de vapor
0.7 hPa ( 20 °C)
Ensaio
≥98.0% (GC)
Formulário
liquid
temperatura de autoignição
180 °C
Lim. expl.
2.0-8.0 % (v/v)
dilution
(for synthesis)
p.e.
186-188 °C/1013 hPa
pf
-69 °C
temperatura de transição
flash point 57 °C
densidade
0.78 g/cm3 at 20 °C
temperatura de armazenamento
15-25°C
cadeia de caracteres SMILES
O(CCCCC)CCCCC
InChI
1S/C10H22O/c1-3-5-7-9-11-10-8-6-4-2/h3-10H2,1-2H3
chave InChI
AOPDRZXCEAKHHW-UHFFFAOYSA-N
Nota de análise
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.783 - 0.788
Peroxide (as H₂O₂): ≤ 0.005 %
Identity (IR): passes test
Pictogramas
Flame
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Flam. Liq. 3
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
134.6 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
57 °C - closed cup