Documentos Principais
8.20763
Sigma-Aldrich
Mercaptosuccinic acid
for synthesis
Sinônimo(s):
Mercaptosuccinic acid
About This Item
Fórmula linear:
HOOCCH2CH(SH)COOH
Número CAS:
Peso molecular:
150.15
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352106
Número do índice EC:
200-736-4
NACRES:
NA.22
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Nível de qualidade
Formulário
solid
pf
150-153 °C
solubilidade
500 g/L
temperatura de armazenamento
2-30°C
cadeia de caracteres SMILES
SC(CC(=O)O)C(=O)O
InChI
1S/C4H6O4S/c5-3(6)1-2(9)4(7)8/h2,9H,1H2,(H,5,6)(H,7,8)
chave InChI
NJRXVEJTAYWCQJ-UHFFFAOYSA-N
Nota de análise
Assay (iodometric): ≥ 98.0 %
Melting range (lower value): ≥ 151 °C
Melting range (upper value): ≤ 154 °C
Identity (IR): passes test
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3