Documentos
8.20738
Sigma-Aldrich
Iodine monobromide
for synthesis
Sinônimo(s):
Iodine monobromide, Bromine iodide
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
BrI
Número CAS:
Peso molecular:
206.81
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352307
Número do índice EC:
232-159-9
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
forma
solid
adequação da reação
reagent type: oxidant
pb
116 °C/1013 hPa (decomposition)
pf
37-40 °C
densidade
4.41 g/cm3 at 20 °C
temperatura de armazenamento
2-30°C
InChI
1S/BrI/c1-2
chave InChI
CBEQRNSPHCCXSH-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
  • Graphite Intercalation Compounds: Explores the thermoelectric power of graphite intercalation compounds with iodine monobromide, enhancing understanding of material properties for electronic applications (Kobayashia and Sugiharaa, 2019).
  • Liquid-Crystalline Complexes: Studies halogen-bonded liquid-crystalline complexes formed from iodine and interhalogens like iodine monobromide, which are significant for developing new materials with adjustable properties (McAllister et al., 2023).
Nota de análise
Assay (iodometric): ≥ 95.0 %
Due to its specific melting range the product may be solid, liquid, a solidified melt or a supercooled melt.
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
8B - Non-combustible, corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3