Documentos Principais
8.20662
Sigma-Aldrich
2-Hydroxybenzyl alcohol
for synthesis
Sinônimo(s):
2-Hydroxybenzyl alcohol, Saligenine, Salicyl alcohol
About This Item
Fórmula linear:
2-(OH)C6H4CH2OH
Número CAS:
Peso molecular:
124.14
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352104
Número do índice EC:
201-960-5
NACRES:
NA.22
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Nível de qualidade
Ensaio
≥98.0% (HPLC)
Formulário
crystals
pf
83-86 °C
temperatura de armazenamento
2-30°C
cadeia de caracteres SMILES
OCc1c(cccc1)O
InChI
1S/C7H8O2/c8-5-6-3-1-2-4-7(6)9/h1-4,8-9H,5H2
chave InChI
CQRYARSYNCAZFO-UHFFFAOYSA-N
Nota de análise
Assay (HPLC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 83 °C
Melting range (upper value): ≤ 86 °C
Identity (IR): passes test
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3