Documentos Principais
8.20624
Sigma-Aldrich
1-Heptanol
for synthesis
Sinônimo(s):
1-Heptanol, Heptyl alcohol
About This Item
Fórmula linear:
CH3(CH2)6OH
Número CAS:
Peso molecular:
116.20
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352104
Número do índice EC:
203-897-9
NACRES:
NA.22
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
pressão de vapor
0.5 hPa ( 20 °C)
Nível de qualidade
Ensaio
≥99.0% (GC)
Formulário
liquid
temperatura de autoignição
350 °C
potência
500 mg/kg LD50, oral (Rat)
2000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
Lim. expl.
0.9 % (v/v)
p.e.
176 °C/1013 hPa
pf
-35 °C
temperatura de transição
flash point 78 °C
solubilidade
1 g/L
densidade
0.82 g/cm3 at 20 °C
temperatura de armazenamento
2-30°C
cadeia de caracteres SMILES
OCCCCCCC
InChI
1S/C7H16O/c1-2-3-4-5-6-7-8/h8H,2-7H2,1H3
chave InChI
BBMCTIGTTCKYKF-UHFFFAOYSA-N
Nota de análise
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.822 - 0.823
Identity (IR): passes test
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
168.8 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
76 °C - closed cup