Documentos Principais
8.20575
Sigma-Aldrich
2,7-Fluorenediammonium dichloride
for synthesis
Sinônimo(s):
2,7-Fluorenediammonium dichloride, 2,7-Diaminofluorene dihydrochloride
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C13H14Cl2N2
Número CAS:
Peso molecular:
269.17
Código UNSPSC:
12352107
Número do índice EC:
236-924-8
Nível de qualidade
pf
260-310 °C
temperatura de armazenamento
2-30°C
InChI
1S/C13H12N2.ClH/c14-10-1-3-12-8(6-10)5-9-7-11(15)2-4-13(9)12;/h1-4,6-7H,5,14-15H2;1H
chave InChI
COOWDVCIUYIBFE-UHFFFAOYSA-N
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3